Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter paper, folded, Assistent®
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Filter paper, folded, Assistent®
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
Filter paper, folded, Assistent®
4 varianti
Product Details & Documents
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
 : According to DIN 53137.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • HECH41260015
  • HECH41260024
  • HECH41260027
  • HECH41260032
  • Peso:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Spessore:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Velocità di filtrazione:
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Taglia
    Disponibilità
    Price
  • HECH41260015
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38.00 SFr.
    38.00 SFr.
    1 * 100 ST
       38.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260015
    Peso
    70 g/m²
    Spessore
    0,16 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • HECH41260024
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 59.90 SFr.
    59.90 SFr.
    1 * 100 ST
       59.90 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260024
    Peso
    70 g/m²
    Spessore
    0,16 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • HECH41260027
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 58.10 SFr.
    58.10 SFr.
    1 * 100 ST
       58.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260027
    Peso
    70 g/m²
    Spessore
    0,16 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s
  • HECH41260032
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 82.30 SFr.
    82.30 SFr.
    1 * 100 ST
       82.30 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260032
    Peso
    70 g/m²
    Spessore
    0,16 mm
    Velocità di filtrazione
    22 s