Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK3] (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
Codice catalogo BLEG344654
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD4
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:SK3
- Coniugazione:PE (Ficoeritrina)-Cy5®
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Sinomini antigene:Leu3a|T4
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with PE/Cyanine5 under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests