Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (Brilliant Violet® 785)
Codice catalogo BLEG300234
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:RPA-2.10
- Coniugazione:Brilliant Violet® 785
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Baboon,Capuchin monkey,Pig,African green monkey,Cynomolgus monkey,Rhesus monkey,Pigtailed macaque,Chimpanzee,Human
- Sinomini antigene:T11|LFA-2|SRBC-R
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Brilliant Violet 785™ under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests