Anti-TCR alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: IP26] (Brilliant Violet® 785)
Catalog # BLEG306742
Supplier: Biolegend
Specifications
- Simbolo dell'antigene:TCR alpha/beta
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:IP26
- Coniugazione:Brilliant Violet® 785
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Sinomini antigene:α/β TCR|TCR α/β
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Brilliant Violet 785™ under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests