Anti-CD196 (CCR6) Mouse Monoclonal Antibody [clone: G034E3] (TotalSeq™-A0143)
Codice catalogo BLEG353437
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD196 (CCR6)
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:G034E3
- Coniugazione:TotalSeq™-A0143
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG2b kappa
- Reattività:Baboon,African green monkey,Cynomolgus monkey,Rhesus monkey,Human
- Sinomini antigene:STRL22|GPRCY4|GPR-CY4|CKR-L3|CKRL3|CMKBR6|CKR6|DRY-6|GPR29|BN-1|DCR2
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1 mM EDTA.
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Concentrazione:0.5 mg/ml
- Immunogeno:CCR6-transfected cells
- Applicazioni testate:PG
- Purificazione:The antibody was purified by chromatography and conjugated with TotalSeq™-A oligomer under optimal conditions.
- Taglia:10 µg
- Conf:10 µG