ContactUsLinkComponent
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (TotalSeq™-C0072)
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (TotalSeq™-C0072)
Catalog # BLEG300567
Supplier:  Biolegend
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (TotalSeq™-C0072)
Catalog # BLEG300567
Supplier:  Biolegend
Specifications
  • Simbolo dell'antigene:
    CD4
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    RPA-T4
  • Coniugazione:
    TotalSeq™-C0072
  • Ospite:
    Mouse
  • Isotipo:
    IgG1 kappa
  • Reattività:
    Chimpanzee,
    Human
  • Sinomini antigene:
    T4
  • Tampone di conservazione:
    Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1 mM EDTA.
  • Temperatura di conservazione:
    2…8 °C
  • Concentrazione:
    0.5 mg/ml
  • Applicazioni testate:
    PG
  • Purificazione:
    The antibody was purified by chromatography and conjugated with TotalSeq™-C oligomer under optimal conditions.
  • Taglia:
    10 µg
  • Conf:
    10 µG