Anti-CD62L Mouse Monoclonal Antibody [clone: DREG-56] (TotalSeq™-B0147)
Codice catalogo BLEG304849
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD62L
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:DREG-56
- Coniugazione:TotalSeq™-B0147
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Chimpanzee,Human,Bovine
- Sinomini antigene:LAM-1|Leu-8|LECAM-1|TQ-1|L-selectin
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1 mM EDTA.
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Concentrazione:0.5 mg/ml
- Immunogeno:Concentrated supernatant from PMA-activated human peripheral blood leukocytes
- Applicazioni testate:PG
- Purificazione:The antibody was purified by chromatography and conjugated with TotalSeq™-B oligomer under optimal conditions.
- Taglia:10 µg
- Conf:10 µG