Anti-CD127 (IL-7Ralpha) Mouse Monoclonal Antibody [clone: A019D5] (TotalSeq™-B0390)
Catalog # BLEG351354
Supplier: Biolegend
Specifications
- Simbolo dell'antigene:CD127 (IL-7Ralpha)
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:A019D5
- Coniugazione:TotalSeq™-B0390
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Baboon,African green monkey,Cynomolgus monkey,Rhesus monkey,Human
- Sinomini antigene:IL-7 receptor α chain|IL-7Rα
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1 mM EDTA.
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Concentrazione:0.5 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human CD127
- Applicazioni testate:PG
- Taglia:10 µg
- Conf:10 µG