Anti-IgG Fc Rat Monoclonal Antibody [clone: M1310G05] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
BLEG410722-100TST
- Simbolo dell'antigene:IgG Fc
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:M1310G05
- Coniugazione:PE (Ficoeritrina)/Cy7®
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rat
- Isotipo:IgG2a kappa
- Reattività:Human
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Immunogeno:Human Siglec-E-IgG Fc fusion protein.
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with PE/Cyanine7 under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests