Anti-CD152 (CTLA-4) Mouse Monoclonal Antibody [clone: L3D10] (APC (Allophycocyanin)/FIRE™750)
Codice catalogo BLEG349930
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD152 (CTLA-4)
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:L3D10
- Coniugazione:APC (Allophycocyanin)/FIRE™750
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Sinomini antigene:Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Immunogeno:Extracellular domain of human CTLA-4 and human IgG1 Fc fusion protein
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with APC/Fire™ 750 under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests