Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D10] (Brilliant Violet® 711)
Catalog # BLEG305236
Supplier: Biolegend
Specifications
- Simbolo dell'antigene:CD80
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:2D10
- Coniugazione:Brilliant Violet® 711
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Rhesus monkey,Human
- Sinomini antigene:B7-1|BB1|B7
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and BSA (origin USA).
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Applicazioni testate:FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Brilliant Violet 711™ under optimal conditions.
- Taglia:100 tests
- Conf:100 Tests