Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (Alexa Fluor® 594)
Codice catalogo BLEG300544
Nome del fornitore: Biolegend
Specifiche
- Simbolo dell'antigene:CD4
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:RPA-T4
- Coniugazione:Alexa Fluor® 594
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Chimpanzee,Human
- Sinomini antigene:T4
- Tampone di conservazione:Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide.
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Concentrazione:0.5 mg/ml
- Applicazioni testate:IF, FC
- Purificazione:The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Alexa Fluor® 594 under optimal conditions.
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG