ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant IL-25 (IL-17E) insect cells
Mouse recombinant IL-25 (IL-17E) insect cells
Nome del fornitore:  Biolegend
Certificati
Mouse recombinant IL-25 (IL-17E) insect cells
Nome del fornitore:  Biolegend
Specifiche
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    Insect cells
  • Specie:
    Mouse
  • Condizioni di conservazione:
    –20…–70 °C
  • Senza corriere:
    Y
  • Protein synonyms:
    IL17E|IL25
  • Protein/peptide name:
    IL-25 (IL-17E)
  • Concentrazione:
  • Formulazione:
    0,22 µm filtered protein solution is in 20 mM NaHPO₄ pH 6,0, 0,5 M NaCl.
  • Applicazioni testate:
    BA