- Esterno L×P×A:1071×856×1936 mm
- Capacità:1118 L
- Tipo di circolazione:Convezione forzata
- Range di temperatura:Ambiente +8…60 °C
- Descrizione:WHEATON® CO₂ incubator, CH plug
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Variazione della temperatura (spaziale):±0,5 °C @ 37 °C
- Max. capacita della camera:204 kg
- Carico max. per ripiano:34 kg
- Consumo energetico nominale:9 A
- Peso:260,4 kg
- Oscillazione della temperatura (tempo):±0.1 @ 37 °C
- Ripiani di serie (max.):0 (30)
- Conf:1
- Interno LxPxA:881×655×1935 mm
Gli incubatori CO₂ WHEATON® dotati di sensore CO₂ IR sono ideali per le colture cellulari quotidiane e sono progettati per essere utilizzati con gli agitatori a rulli WHEATON®.
- Binari di guida sulla base per facilitare l'ingresso dell'agitatore a rulli
- Scaffalatura configurabile dall'utente fino a 30 ripiani
- Progettato per l’uniformità della temperatura
- Il tempo di recupero dopo 30 secondi dall’apertura della porta a 37 °C + inferiore a 5 minuti
- Il tempo di recupero del CO₂ dopo 30 secondi dall’apertura della porta a 5 Vol.% di CO₂ è inferiore a 5 minuti
- Grande finestra nella porta per visualizzare i campioni (con opzione di avere due finestre)
- Sensore a infrarossi per mantenere una concentrazione di CO₂ da 0 a 20% e porta USB e jack analogico da 4 a 20 mA inclusi per la registrazione dei livelli di temperatura
Gli incubatori CO₂ WHEATON® sono l’ideale per le colture cellulari quotidiane.
: Conformi agli standard UL e CSA.
: Incubator shelves and clips are available to enable users to configure shelving within the incubator to their own specific needs. Note each shelf requires 4 clips.