VWR® Probeless Electronic Thermometers
Codice catalogo 620-1722
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Range di misura:−10…+50 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Descrizione:Indoor/outdoor thermometer, W×H: 100×215 mm
- Seq:02
- Accuratezza:±1,0 °C
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Questo termometro compatto rappresenta una buona alternativa ai modelli a mercurio. Pulsante di reimpostazione per un nuovo periodo di monitoraggio.
- Maximum/minimum values displayed
- Keyhole for mounting
- Easy to read
- Water resistant IP 65
L×P: 100×215 mm
Indoor/outdoor thermometer Displays the current temperature and registers the maximum and minimum temperatures attained since the last reset. Includes LR44 battery.
Certifications: CE marked