Celite® 512, coadiuvante per filtrazione, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:91053-39-3
:61790-53-2
Formula:SiO₂
:60.08 g/mol
Risultati dei test sulle specifiche
- Wet density:≤ 370 g/l
- Particle size (< 75µm):≥ 90%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottosds_VWRC22555
Scheda di sicurezza
spec_VWRC22555.290 spec_VWRC22555.360
Specifiche del prodotto
VWR® for Drying and Filtration
Letteratura sul prodotto
Frequently Bought Together