ContactUsLinkComponent
Frigoriferi da laboratorio, Compact, Mediline
Frigoriferi da laboratorio, Compact, Mediline
Catalog # 471-0486
Supplier:  Liebherr
undefined
Frigoriferi da laboratorio, Compact, Mediline
Catalog # 471-0486
Supplier:  Liebherr
Specifications
  • Esterno L×P×A:
    600×615×820 mm
  • Capacità:
    141 l
  • Descrizione:
    Frigorifero sottobanco MediLine (sistema a raffreddamento dinamico), con sportello solido, LKUv 1610
  • Seq:
    01
  • Modello:
    LKUv 1610
  • Codice:
    471-0486
  • Porte d’accesso:
    Yes
  • Allarme:
    Audible and visual
  • Scongelamento:
    Automatic
  • Display:
    Digital
  • Blocco sportello:
    Yes
  • Tipo sportello:
    1 solid swing door, self-closing, reversible hinge right, right-hand interchangeable handle
  • Ripiani/cassetti:
    3 plastic-coated grid shelves
  • Peso:
    40 kg
  • L×P×A est.:
    600×615×820 mm
  • Circolazione dell'aria:
    Forzata
  • Conf:
    1
  • Temperatura:
    3...16 °C
Specifications
About this item
Questi frigoriferi da laboratorio MediLine dotati di funzione comfort controller, forniscono il massimo spazio di conservazione su un ingombro di 60 cm di larghezza. I modelli sottobanco sono alti 820 mm e entrano sotto quasi tutti i banchi da laboratorio. Questi apparecchi soddisfano le rigide esigenze di refrigerazione di laboratorio.
  • Sistema di controllo elettronico della temperatura con regolazione di 0,1 °C
  • Grafico delle prestazioni di temperatura disponibile su richiesta
  • Allarmi acustici e visivi per la segnalazione di porta aperta e variazioni di temperatura (regolabili dall'utente)
  • Interfaccia RS485 e contatti senza tensione per il monitoraggio centrale
  • Plafoniera interna con interruttore su modelli con porta in vetro, LKv 3913 con illuminazione a LED
Il raffreddamento ad aria forzata in combinazione con un sofisticato sistema di controllo elettronico garantisce il mantenimento della temperatura costante e una distribuzione uniforme della temperatura all'interno. Il modulo di controllo memorizza le temperature minime e massime interne, gli ultimi tre allarmi per anomalie di temperatura e alimentazione oltre a ora, data e durata dell'allarme. Il display digitale memorizza temperatura esatta e stato operativo. Un secondo termostato di sicurezza impedisce il congelamento dei materiali conservati. I fluidi refrigeranti utilizzati sono idrocarburi.
Intervallo di temperatura: da 3 a 16 °C.