Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, PlusPore
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Columns, PlusPore
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
Columns, PlusPore
4 varianti
Product Details & Documents
The PlusPore family offers a major resolution improvement over mixed medias and wider range than single pore columns.
  • Separation is maximised over four common MW ranges
  • Small particles and large pore volumes give very fast, high resolution
  • High speed chromatography offers 6 min separations for common samples
The presence of multiple pore sizes on each particle maximises the separation efficiency while still offering a wide MW range with no dislocations.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Analitica
    2,10 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Analitica
    2,10 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Analitica
    2,10 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Analitica
    2,10 mm
    250 mm