ContactUsLinkComponent
Frigoriferi da laboratorio LKexv e LKUexv con certificazione ATEX
Frigoriferi da laboratorio LKexv e LKUexv con certificazione ATEX
Katalognr. 471-0485
Supplier:  Liebherr
undefined
Frigoriferi da laboratorio LKexv e LKUexv con certificazione ATEX
Katalognr. 471-0485
Supplier:  Liebherr
Specifications
  • Esterno L×P×A:
    600×615×820 mm
  • Capacità:
    141 L
  • Descrizione:
    Spark-free under bench refrigerator, MediLine, LKUexv 1610, 50 Hz
  • Seq:
    01
  • Modello:
    LKUexv 1610 MediLine
  • Codice:
    471-0485
  • Allarme:
    Audible and visual (temperature and door)
  • Scongelamento:
    Automatic
  • Display:
    Digital
  • Blocco sportello:
    Yes
  • Tipo sportello:
    1 solid swing door, self-closing, reversible hinge right
  • Ripiani/cassetti:
    3 adjustable glass shelves
  • Peso:
    40 kg
  • L×P×A est.:
    600×615×820 mm
  • Circolazione dell'aria:
    Forzata
  • Conf:
    1
  • Temperatura:
    3...16 °C
Specifications
About this item
Questi frigoriferi da laboratorio MediLine antideflagranti sono caratterizzati da raffreddamento ad aria forzata con sistema di controllo elettronico che assicura una temperatura costante e uniforme. Progettati appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili.
  • Collaudato in conformità alla direttiva ATEX
  • Sistema di controllo elettronico con regolazione di temperatura di 0,1 °C
  • Porte di accesso preforate
  • Porta bloccabile e reversibile a chiusura automatica
  • Allarmi acustici e visivi per la segnalazione di porta aperta e variazioni di temperatura (regolabili dall'utente)
  • Interfaccia RS485 e contatti senza tensione per il monitoraggio centrale
Il modulo di controllo memorizza le temperature minime e massime interne, gli ultimi tre allarmi per anomalie di temperatura e alimentazione oltre a ora, data e durata dell'allarme. Il display digitale memorizza temperatura esatta e stato operativo. Un secondo termostato di sicurezza impedisce il congelamento dei materiali conservati. I fluidi refrigeranti utilizzati sono gli idrocarburi. L'acqua di sbrinamento viene raccolta in un apposito contenitore che deve essere svuotato manualmente.
Tutti i frigoriferi Liebherr con protezione antideflagrante del vano interno vengono collaudati in conformità alla direttiva ATEX. Protezione interna antideflagrante nA (zona 2) per i gas, conformi alle norme di sicurezza previste per i materiali di categoria 3G. Ideali per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili.
Intervallo di temperatura: da +3 a +16 °C