Adattatori, raccordi a vite girevoli per filettature GL, BOLA
Nome del fornitore: Bohlender
Certificati
Informazioni su questo articolo
Tappo a vite in PP, sezione interna in PTFE.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistente da −50 a +250°C
- Resistente a una pressione massima di 5 bar, adatto per vuoto
Per l'inserimento di sonde, tubi e tubi flessibili in recipienti con filettature GL. Per evitare il contatto con assi di agitazione, ecc.
Le sonde, i tubi o i tubi flessibili inizialmente vengono alimentati attraverso il raccordo filettato. Il raccordo filettato viene quinti avvitato sul pezzo di collegamento GL e l'elemento inserito viene fissato nella posizione desiderata.
Frequently Bought Together