Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox, Corning®
Criobox, Corning®
Nome del fornitore:   Corning
Criobox, Corning®
Nome del fornitore:  Corning
Certificates
Criobox, Corning®
Criobox, Corning®
3 varianti
Product Details & Documents
In PC autoclavabile
  • Riutilizzabile
  • Scanalature ai lati della scatola per agevolarne la presa anche indossando guanti
  • Coperchio trasparente con griglia numerata
Progettate per l'uso con la maggior parte delle crioprovette.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Attenzione: *Solo per crioprovette con filettatura interna
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 9×9
    CrioProvette da 1 -2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 278.00
    SFr. 278.00
    1 * 10 ST
       SFr. 278.00
  • 9×9
    CrioProvette da 4 -5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 409.00
    SFr. 409.00
    1 * 10 ST
       SFr. 409.00
  • 10×10
    CrioProvette da 1 -2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 321.00
    SFr. 321.00
    1 * 10 ST
       SFr. 321.00