Tappetini sigillanti Capmat per piastra media J.T.Baker®
Catalog # 43001-0104
Supplier: Avantor
Specifications
- Proprietà ottica:Transparent
- Confezione:1 sacchetto da 20
- Sterili:-
- Descrizione:Tappetino sigillante Capmat per piastra media J.T.Baker®
- Materiale:EVA
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Conf:20
Specifications
About this item
Adatte per l’uso con piastra media J.T.Baker® 43001-0101, 43001-0102 o 43001-0103.