VWR®, Pompa peristaltica, terreni
710-2126
- Portata:1,5 - 1250 ml/min
- Velocità di rotazione:10 - 550 min⁻¹
- Descrizione:Pompa per terreni, con testa singola e 3 rulli, per la preparazione delle colture
- Modello:Pompa per terreni VWR®, testa singola
- Elettrico:100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Ø interno tubazione:1,6; 3,2; 4,8; 6,4; 8 mm
- Peso:5,4 kg
- L×P×A:161×273×208 mm
- Conf:1
Pompa peristaltica per la preparazione dei terreni di coltura batterica. Da utilizzare per la distribuzione seriale di terreni di coltura, agar o qualsiasi diluente liquido per un'efficiente preparazione del campione.
- Selezionare tra tre modalità di erogazione: continua, dose (volume predeterminato), multi-dose (volume predeterminato, con una pausa regolabile tra ogni dose)
- Involucro superiore in acciaio inossidabile e policarbonato resistente
- Pulsante rotante per facilitare la navigazione
- Compatto ed ergonomico: ampiezza di soli 160 mm
- Precisione tipica con tubo interno Ø 3,2 mm: 9 ml: ±1,8%, 18 ml: ±1%, 225 ml: ±0,5%
- Eroga liquidi da 50 μl fino a 99 l
- Migliore controllo dell'erogazione grazie alla comoda pistola e al braccio regolabile
- Interfaccia intuitiva
- Teste di pompa Watson Marlow™ di alta qualità
: Conforme agli standard ISO 7218 e FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual).
: La pompa viene consegnata con la testa della pompa peristaltica Watson Marlow™, 1 set di gruppo di erogazione da 3,2 mm (ugello + connettore bottiglia GL 45 + filtro + tubazione + peso del tubo), 1 set di cavi di alimentazione (UE, UK, CH), manuale utente e certificato di conformità.