About this item
Gli agitatori magnetici con piastra riscaldante VWR® Advanced sono progettati per fornire risultati accurati e ripetibili in tutte le applicazioni di ricerca, accademiche e industriali. Con intervalli di temperatura fino a 500 °C e velocità di agitazione che raggiungono i 1600 giri/min, gli agitatori magnetici con piastra riscaldante VWR® forniscono una miscelazione adeguata e un controllo della temperatura superiore. Disponibile in tre dimensioni e una scelta di due materiali della piastra superiore.
- Eccellente uniformità di temperatura e potente agitazione
- L'ampio display LCD di facile lettura mostra le temperature e la velocità
- Funzioni di sicurezza leader del settore
- Custodia resistente al tocco e agli agenti chimici
- 5 anni di garanzia
Queste unità controllate da microprocessore sono dotate di un pannello di controllo frontale con un display LCD di facile lettura che visualizza le impostazioni di temperatura, velocità e icone intuitive.
Gli agitatori magnetici con piastra riscaldante sono disponibili con materiale della piastra superiore in ceramica o alluminio. I piani in ceramica bianca riflettente sono resistenti agli agenti chimici e facili da pulire. I piani in alluminio resistente non si rompono né si scheggiano e offrono una superficie di riscaldamento più uniforme. Un richiamo della memoria integrato fornisce agli utenti l'ultima temperatura impostata, anche dopo lo spegnimento dell'unità. Per ulteriore sicurezza, quando la piastra riscaldante è in uso, si accende una grande spia di avvertimento con simbolo caldo, che rimane accesa fino a quando la piastra superiore non scende al di sotto di 40 °C. Le unità sono dotate di controlli di sicurezza ridondanti, che spegneranno l'unità in caso di malfunzionamento del riscaldatore.
L'elettronica avanzata regola il robusto riscaldatore, che porta i campioni alla temperatura desiderata in modo rapido ed efficiente. Il design a basso profilo utilizza uno spazio minimo sul banco e consente l'uso all'interno di una cappa aspirante. L'alloggiamento dell'unità è realizzato con un polimero resistente al calore e agli agenti chimici che rimane fresco al tatto durante il funzionamento. Il design resistente alle fuoriuscite convoglia i fluidi lontano dai componenti interni in caso di fuoriuscita.
Sono disponibili anche piastre riscaldanti corrispondenti (solo riscaldamento 442-1269) o agitatori magnetici (solo agitazione 442-1310).
Specifications
- Catalog No:
- 442-1274
- 442-1265
- 442-1268
- 442-1270
- Modello:
- 442-1274
- 442-1265
- 442-1268
- 442-1270
- Materiale della piastra:
- Alluminio
- Ceramica
- Alluminio
- Ceramica
- Dimensioni della piastra:
- Ø 135 mm
- 250×250 mm
- 180×180 mm
- 180×180 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 10 L
- 13 L
- 10 L
- 10 L
- Intervallo di velocità:
- 60 - 1600 min⁻¹
- 60 - 1600 min⁻¹
- 60 - 1600 min⁻¹
- 60 - 1600 min⁻¹
- Stabilità della velocità:
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- L×P×A:
- 173×267×127 mm
- 286×422×122 mm
- 224×307×122 mm
- 224×307×122 mm
- Stabilità della temperatura:
- Top plate: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
with temperature probe: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C - Top plate: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
with temperature probe: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C - Top plate: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
with temperature probe: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C - Top plate: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
with temperature probe: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
- Range di temperatura:
- Ambiente +5...380 °C
- Ambiente +5...500 °C
- Ambiente +5...340 °C
- Ambiente +5...340 °C
- Peso:
- 2,3 kg
- 5,7 kg
- 3,5 kg
- 3,5 kg