Piastra J.T.Baker®, strisce di diluizione SW
Catalog # 43001-0031
Supplier: Avantor
Specifications
- Sterili:-
- Colore:trasparente
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Conf:250
Specifications
About this item
Adatto per l'uso su strumenti Dynex DSX e DS2. Serbatoio profondo con 8 pozzi.
- Strisce di 8 pozzetti
- Realizzate in PP