ContactUsLinkComponent
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Catalog # 49018-0106
Supplier:  Avantor
   Produzione a basso impatto
undefined
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Catalog # 49018-0106
Supplier:  Avantor
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Confezione:
    12 rack da 2, 96 ciascuno, confezione blister
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    50 µl
  • Seq:
    1
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Colore puntale:
    Nero
  • Filtro:
    +
  • Conf:
    2.304
Specifications
About this item
Adatto per l'uso su strumenti robotici di terze parti QIAgility. Disponibile in versione conduttiva, con filtro, non sterile e in versione marcata CE-IVD per applicazioni diagnostiche cliniche.
  • Fabbricati in condizioni rigorosamente asettiche (clean room classe 8)
  • Controllo qualità allo stato dell'arte
  • Livello di purezza: PCR pulito
  • Ideali per le analisi ad alta produttività e purificazione del DNA
  • Confezione in blister
La validazione delle punte sullo strumento per applicazioni specifiche è responsabilità dell'utente.
Tips also suitable for several Tecan instruments
Product Information