Orders LinkContactUsLinkComponent
Total RNA isolation mini kit
Total RNA isolation mini kit
Total RNA isolation mini kit, 1 kt
Codice catalogo AGLS5185-6000
Nome del fornitore:   AGILENT
Total RNA isolation mini kit
Codice catalogo AGLS5185-6000
Nome del fornitore:  AGILENT
Numero CAS:  
Total RNA isolation mini kit
Total RNA isolation mini kit, 1 kt
Numero CAS:  
Price
SFr. 496.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kt
Product Details & Documents
RNA isolation kits provide a straightforward, spin-column method to deliver RNA for use in gene expression and other downstream analysis.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 kt
  • Descrizione:
    Total RNA isolation mini kit
  • Cat. No.:
    AGLS5185-6000
  • Prep size:
    Mini
  • Refine target molecule:
    Total RNA
  • Target molecule:
    RNA
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Sample type:
    Cultured cells|Human/animal cells and tissues
  • Descrizione:
    Total RNA isolation mini kit