Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
D(-)-Luciferin sodium salt ≥99.5% endotoxin-free
D(-)-Luciferin sodium salt ≥99.5% endotoxin-free
Codice catalogo OZBILN10000
Nome del fornitore:  OZ BIOSCIENCES
Numero CAS:  
undefined
D(-)-Luciferin sodium salt ≥99.5% endotoxin-free
Codice catalogo OZBILN10000
Nome del fornitore:  OZ BIOSCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :302.30 g/mol
Numero CAS:103404-75-7
Formula:C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Numero MDL:MFCD00044938