ContactUsLinkComponent
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Palladium Plasma Standard
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Palladium Plasma Standard
Codice catalogo 5739.0100
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, Palladium Plasma Standard
Codice catalogo 5739.0100
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Palladio
  • Simbolo:
    Pd