Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Nome del fornitore:  Avantor
Certificates
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
2 varianti
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Accuratezza pH
    Tipo di tampone pH
    Colore
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • DILUT-IT™ concentrate
    7,00
    ±0,02
    fosfato
    verde
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.80
    SFr. 46.80
    1 * 1 ST
       SFr. 46.80
  • 4862.
    DILUT-IT™ concentrate
    DILUT-IT™ concentrate
    9,00
    ±0,02
    borato
    blu