Recombinant disulfide oxidoreductase
Catalog # APOSBITP1318-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Conf:1 mg
- Tipo di enzima:Recombinant
- Condizioni di conservazione:Ambient
- N. MDL:MFCD00163364
- Nome dell'enzima:Disulfide Oxidoreductase
- Sinonimi degli enzimi:DsbA