Human Recombinant B2 Microglobin (from E. coli)
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Recombinant HuB2M produced in E. coli, sterile clear liquid, 1mg/mg, >95% (HPLC, SDS-PAGE)
Specifiche
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Protein/peptide name:B2 Microglobin