ContactUsLinkComponent
Human recombinant superoxide dismutase
Human recombinant superoxide dismutase
Codice catalogo APOSBITP1650-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Human recombinant superoxide dismutase
Codice catalogo APOSBITP1650-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    23
  • Protein synonyms:
    SOD
  • Protein/peptide name:
    Superoxide Dismutase