Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Proteine e Peptidi
Sheep Recombinant Prl
Sheep Recombinant Prl
APOSBITP1248-1MG
:
Apollo Scientific
:
Sheep Recombinant Prl
APOSBITP1248-1MG
:
Apollo Scientific
:
Conf:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Specie:
Sheep
Protein synonyms:
Prolactin
Protein/peptide name:
Prl