ContactUsLinkComponent
Sheep Recombinant Leptin tA
Sheep Recombinant Leptin tA
Codice catalogo APOSBITP1209-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Sheep Recombinant Leptin tA
Codice catalogo APOSBITP1209-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Specie:
    Sheep
  • Protein synonyms:
    Leptin Triple Antagonist
  • Protein/peptide name:
    Leptin tA