Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 SFr.
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Proteine e Peptidi
Mouse recombinant Rantes
Mouse recombinant Rantes
Mouse recombinant Rantes
Codice catalogo APOSBITC2043-1MG
Nome del fornitore:
Apollo Scientific
Numero CAS:
Espandi l'immagine
Mouse recombinant Rantes
Codice catalogo APOSBITC2043-1MG
Nome del fornitore:
Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Specie:
Mouse
Protein synonyms:
CCL5
Protein/peptide name:
Rantes
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto