Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Proteine e Peptidi
Human recombinant I-TAC
Human recombinant I-TAC
APOSBITC2021-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant I-TAC
APOSBITC2021-1MG
:
Apollo Scientific
:
Conf:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Specie:
Human
Protein synonyms:
CXCL11
Protein/peptide name:
I-TAC