Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Maximum, Cut Resistant Gloves
VWR® Maximum, Cut Resistant Gloves
VWR® Maximum, Cut Resistant Gloves
VWR® Maximum, Cut Resistant Gloves
This VWR® glove with polyurethane coating provides superior cut protection for applications that include a high risk of cuts.
  • Nylon/spandex/polyester blend composition
  • Polyurethane (PU) coating on palm and fingertips
  • Grey knitted glove with grey coating
Ideal for handling items or tools with a high risk of cuts, including steel or glass handling, assembly, maintenance, and janitorial applications.
 : Meets requirements for EN 388:2016 (4X42E). Certified by OKEO-TEX meeting Standard 100 certifying that no harmful substances are used in the production of these products.
  • Catalog No:
  • 112-5691
  • 112-5692
  • 112-5693
  • 112-5694
  • 112-5695
  • 112-5696
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Finitura:
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • Calibro:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Tipo polsino:
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
Product Family Options
  • Dimensione del guanto
    Colore
  • 6
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5691
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)
  • 7
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5692
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)
  • 8
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5693
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)
  • 9
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5694
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)
  • 10
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5695
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)
  • 11
    grigio
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 71.90
    SFr. 71.90
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 71.90
    Specifications
    Cat. No.
    112-5696
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Finitura
    PU palm coating
    Calibro
    13
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (4X42E)