Orders LinkContactUsLinkComponent
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Diacetoxyscirpenol Standard Solution
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attenzione: Expires in 12 months.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • APOSBIMS125-1ML
  • APOSBIMS125-5ML
  • Descrizione:
  • Diacetoxyscirpenol
  • Diacetoxyscirpenol
  • CAS No.:
  • 2270-40-8
  • 2270-40-8
  • Formula:
  • C₁₉H₂₆O₇
  • C₁₉H₂₆O₇
  • Punto di infiammabilità:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Temperatura di conservazione:
  • Freezer
  • Freezer
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • APOSBIMS125-1ML
    Diacetoxyscirpenol
    Diacetoxyscirpenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 304.00
    SFr. 304.00
    1 * 1 mL
       SFr. 304.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS125-1ML
    Descrizione
    Diacetoxyscirpenol
    CAS No.
    2270-40-8
    Formula
    C₁₉H₂₆O₇
    Punto di infiammabilità
    2 °C
    Temperatura di conservazione
    Freezer
  • APOSBIMS125-5ML
    Diacetoxyscirpenol
    Diacetoxyscirpenol
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 1’190.00
    SFr. 1’190.00
    1 * 5 mL
       SFr. 1’190.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS125-5ML
    Descrizione
    Diacetoxyscirpenol
    CAS No.
    2270-40-8
    Formula
    C₁₉H₂₆O₇
    Punto di infiammabilità
    2 °C
    Temperatura di conservazione
    Freezer