ContactUsLinkComponent
Suction filters with PTFE membrane, b.safe
Suction filters with PTFE membrane, b.safe
Codice catalogo 590-0221
Nome del fornitore:  Bohlender
undefined
Suction filters with PTFE membrane, b.safe
Codice catalogo 590-0221
Nome del fornitore:  Bohlender
Specifiche
  • Ø:
    13 mm
  • Dimensioni pori:
    65 µm
  • Descrizione:
    Suction filter with PTFE membrane
  • Conf:
    5
  • per tubo con Ø esterno:
    3,2 mm (¹/₈") mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Suction Filter with PTFE membrane.
  • With a bore to be put on capillary tubing
  • Restrains pollution from solvents
  • For constant analysis results
Exchange the filter regularly every three months for reliable operation.