Orders LinkContactUsLinkComponent
Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A standard solution
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Ochratoxin A standard solution
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attenzione: Expires in 12 months.
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • APOSBIMS107-2ML
  • APOSBIMS107-1ML
  • APOSBIMS107-5ML
  • Descrizione:
  • Ochratoxin A
  • Ochratoxin A
  • Ochratoxin A
  • CAS No.:
  • 303-47-9
  • 303-47-9
  • 303-47-9
  • Formula:
  • C₂₀H₁₈ClNO₆
  • C₂₀H₁₈ClNO₆
  • C₂₀H₁₈ClNO₆
  • Punto di infiammabilità:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Temperatura di conservazione:
  • Freezer
  • Freezer
  • Freezer
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • APOSBIMS107-2ML
    Ochratoxin A
    Ochratoxin A
    10 µg/ml in acetonitrile
    2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - 468.00 SFr.
    468.00 SFr.
    1 * 2 mL
       468.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS107-2ML
    Descrizione
    Ochratoxin A
    CAS No.
    303-47-9
    Formula
    C₂₀H₁₈ClNO₆
    Punto di infiammabilità
    2 °C
    Temperatura di conservazione
    Freezer
    New Product
  • Ochratoxin A
    10 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 260.00 SFr.
    260.00 SFr.
    1 * 1 mL
       260.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS107-1ML
    Descrizione
    Ochratoxin A
    CAS No.
    303-47-9
    Formula
    C₂₀H₁₈ClNO₆
    Punto di infiammabilità
    2 °C
    Temperatura di conservazione
    Freezer
  • APOSBIMS107-5ML
    Ochratoxin A
    Ochratoxin A
    10 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1 040.00 SFr.
    1 040.00 SFr.
    1 * 5 mL
       1 040.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS107-5ML
    Descrizione
    Ochratoxin A
    CAS No.
    303-47-9
    Formula
    C₂₀H₁₈ClNO₆
    Punto di infiammabilità
    2 °C
    Temperatura di conservazione
    Freezer