Acido trifluoroacetico 99,9%, Biochemical Grade
Anbieter: Apollo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:76-05-1
:
Formel:C₂HF₃O₂
MDL-Nummer:MFCD00004169
:114.02 g/mol
Siedepunkt:72.4 °C
Schmelzender Platingehalt:–15.4 °C
Dichte:1.48 g/cm³ (25 °C)
Blitz Pt:>100 °C
Lagertemperatur:Ambiente
EINECS:200-929-3
UN:2699
ADR:8,I
:GHS05
:GHS07
Frequently Bought Together