4-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine hydrochloride 95+%
Codice catalogo APOSPC201221-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:250 mg
- Seq:2590
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:281.7000 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:287952-09-4
Formula:C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
Numero MDL:MFCD02258937