Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitro-L-tyrosine 98%
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3-Nitro-L-tyrosine 98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3-Nitro-L-tyrosine 98%
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
  • Numero CAS:621-44-3
  • Formula:C₉H₁₀N₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00007123
  • Molecular Weight:226.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 433.00 SFr.
    433.00 SFr.
    1 * 100 g
       433.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 55.50 SFr.
    55.50 SFr.
    1 * 5 g
       55.50 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 103.00 SFr.
    103.00 SFr.
    1 * 10 g
       103.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 163.00 SFr.
    163.00 SFr.
    1 * 25 g
       163.00 SFr.