Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Ionone 95%
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Ionone 95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
5 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
  • Numero CAS:127-41-3
  • Formula:C₁₃H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00001565
  • Molecular Weight:192.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 25 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 544.00
    SFr. 544.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 544.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 2’070.00
    SFr. 2’070.00
    1 * 10 kg
       SFr. 2’070.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 33.00
    SFr. 33.00
    1 * 100 g
       SFr. 33.00
  • Bottle
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 500 g
       SFr. 125.00