Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirocatechina 99%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Pirocatechina 99%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Pirocatechina 99%
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • Numero CAS:120-80-9
  • Formula:C₆H₆O₂
  • Numero MDL:MFCD00002188
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Punto di ebollizione:245 °C
  • Punto di fusione:103…106 °C
  • Punto di infiammabilità:131 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 38.10
    SFr. 38.10
    1 * 10 g
       SFr. 38.10
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 46.80
    SFr. 46.80
    1 * 25 g
       SFr. 46.80
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 57.20
    SFr. 57.20
    1 * 50 g
       SFr. 57.20
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 31.20
    SFr. 31.20
    1 * 5 g
       SFr. 31.20
    Specifiche:
    New Product
    New Product