Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride 95%
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fumaroyl chloride 95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
Fumaroyl chloride 95%
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Fumaryl chloride
  • Numero CAS:627-63-4
  • Formula:C₄H₂Cl₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00000733
  • Molecular Weight:152.96 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 156.00 SFr.
    156.00 SFr.
    1 * 25 g
       156.00 SFr.
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 321.00 SFr.
    321.00 SFr.
    1 * 100 g
       321.00 SFr.