Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
6 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:22042-73-5
  • Formula:C₉H₁₀O₃
  • Numero MDL:MFCD00191450
  • Molecular Weight:166.1739 g/mol
  • Punto di fusione:40 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 1 g
       SFr. 29.50
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 2’210.00
    SFr. 2’210.00
    1 * 500 g
       SFr. 2’210.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 250 mg
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 612.00
    SFr. 612.00
    1 * 100 g
       SFr. 612.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 50.30
    SFr. 50.30
    1 * 5 g
       SFr. 50.30
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 25 g
       SFr. 207.00