Orders LinkContactUsLinkComponent
Timolo 95%
Timolo 95%
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR921899-100G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Timolo 95%
Codice catalogo APOSOR921899-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  89-83-8
Timolo 95%
Bottle, 100 g
Numero CAS:  89-83-8
Price
SFr. 148.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Numero CAS:89-83-8
  • Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • Numero MDL:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22 g/mol
  • Punto di ebollizione:232 °C
  • Punto di fusione:48…51 °C
  • Densità:0,965 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2430
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g