Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromosalicylaldehyde
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
6-Bromosalicylaldehyde
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
6-Bromosalicylaldehyde
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
  • Numero CAS:22532-61-2
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD08234722
  • Molecular Weight:201.0200 g/mol
  • Punto di fusione:51…52 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Bottle
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 1 g
       26.00 SFr.
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 45.10 SFr.
    45.10 SFr.
    1 * 5 g
       45.10 SFr.
  • Bottle
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 81.40 SFr.
    81.40 SFr.
    1 * 10 g
       81.40 SFr.